Stampa…
4-Fluorobenzamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
197900050 197900250
ACRO197900050EA 33 EUR
ACRO197900050 ACRO197900250
4-Fluorobenzamide 98%
4-Fluorobenzamide
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,13 g/mol
Punto di ebollizione: 287 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 154…158 °C
Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007992
CAS Number: 824-75-9
EINECS: 212-535-9
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
GC ≥97.5 %