Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
306350010 306350050
ACRO306350010EA 34.1 EUR
ACRO306350010 ACRO306350050
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Punto di ebollizione: 55…56 °C (2 mmHg)
Densità: 1,42 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052329
CAS Number: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %