Pentafluorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₇ClF₅O Peso molecolare: 230.52 g/mol Punto di ebollizione: 158 Densità: 1.6 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000657 CAS Number: 2251-50-5 EINECS: 218-842-4 UN: 3265 ADR: 8 II |
Assay (GC, area%) | ≥98.0% |
Identity (IR) | Passes test |
Boiling Point | 158 - 159 °C (1013 hPa) |
Density | 1.664 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) acidic |