Pentafluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2251-50-5
Molecular Formula: C7ClF5O
Formula Weight: 230.52
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 158-159°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000657
Formula:
C₇ClF₅O Punto di ebollizione: 158…159 °C Densità: 1,668 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000657 CAS Number: 2251-50-5 EINECS: 218-842-4 UN: 3265 ADR: 8,II |