Stampa…
Pentafluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
147120050 147120250 AC14712.10 AC14712.50 AC14712.1 147121000
ACRO147120050EA 44.5 EUR
ACRO147120050 ACRO147120250 MAYBAC14712.10 MAYBAC14712.50 MAYBAC14712.1 ACRO147121000
Pentafluorobenzoyl chloride 98%
Pentafluorobenzoyl chloride
Formula: C₇ClF₅O
Punto di ebollizione: 158 °C (1013 hPa)
Densità: 1,6 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000657
CAS Number: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %