4-Fluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 403-43-0
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Acidic
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 386215
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000684
Formula:
C₇H₄ClFO Punto di ebollizione: 193 °C Punto di fusione: 10…12 °C Densità: 1,326 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000684 CAS Number: 403-43-0 EINECS: 206-961-4 UN: 3265 ADR: 8,II |