Stampa…
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
152950250 152951000
ACRO152950250EA 36.3 EUR
ACRO152950250 ACRO152951000
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
4-Fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClFO
Punto di ebollizione: 82 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 1,34 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000684
CAS Number: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5299 to 1.5319 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %