3,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 129714-97-2
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 4307685
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00010309
Formula:
C₇H₃ClF₂O Peso molecolare: 176.55 g/mol Punto di ebollizione: 173…175 °C Densità: 1.41 Flash Pt: 69 °C (156 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010309 CAS Number: 129714-97-2 UN: 3265 |