Stampa…
2-Fluorobenzoyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Fluorobenzoyl chloride
A16096.14 A16096.22 A16096.36
A16096.14EA 35.1 EUR
A16096.14 A16096.22 A16096.36
2-Fluorobenzoyl chloride ≥97%
2-Fluorobenzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 393-52-2 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5365 Odour: Pungent Melting Point: 4-6° Boiling Point: 207° Beilstein Reference: 636864 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000656
Formula: C₇H₄ClFO
Peso molecolare: 158.56 g/mol
Punto di ebollizione: 207 °C
Punto di fusione: 4…6 °C
Densità: 1.331
Flash Pt: 82 °C (179 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000656
CAS Number: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 3265
ADR: 8 II