Stampa…
2-Fluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Fluorobenzoyl chloride
153090250 153091000
ACRO153090250EA 35.4 EUR
ACRO153090250 ACRO153091000
2-Fluorobenzoyl chloride 97%
2-Fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClFO
Punto di ebollizione: 90…92 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,32 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000656
CAS Number: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 1760
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5375 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %