2,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 35730-09-7
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5150
Boiling Point: 81-83°/14mm
Beilstein Reference: 2046666
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009929
Formula:
C₇H₃ClF₂O Punto di ebollizione: 81…83 °C (14 mmHg) Densità: 1,425 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009929 CAS Number: 35730-09-7 EINECS: 252-701-8 UN: 3265 ADR: 8,II |