Stampa…
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
B20323.03 B20323.06
B20323.03EA 50.4 EUR
B20323.03 B20323.06
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride ≥97%
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 79538-29-7 Molecular Formula: C7H2ClF3O Formula Weight: 194.54 Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 167-168° UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00070810
Formula: C₇H₂ClF₃O
Peso molecolare: 194,54 g/mol
Punto di ebollizione: 167…168 °C
Punto di fusione: 41 °C
Densità: 1,499
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070810
CAS Number: 79538-29-7
UN: 1760
ADR: 8,II