Tetrafluoroisophthalonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2377-81-3
Molecular Formula: C8F4N2
Formula Weight: 200.10
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 6925899
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00013290
Formula:
C₈F₄N₂ Punto di ebollizione: 283 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 76…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013290 CAS Number: 2377-81-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |