Stampa…
6-Fluoroveratraldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
B21202.03 B21202.06 B21202.14
B21202.03EA 45.6 EUR
B21202.03 B21202.06 B21202.14
6-Fluoroveratraldehyde ≥98%
6-Fluoroveratraldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 71924-62-4 Molecular Formula: C9H9FO3 Formula Weight: 184.17 Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 2109343
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061108
CAS Number: 71924-62-4