4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A10671.14
A10671.06
A10671.14EA
294
EUR
A10671.14
A10671.06
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 96%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 96%
CAS No.: 659-28-9
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 93°/27mm
Beilstein Reference: 1949135
MDL No.: MFCD00041530
Formula:
C₈H₅F₃O₂ Peso molecolare: 190,12 g/mol Punto di ebollizione: 93 °C (27 mmHg) Densità: 1,331 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041530 CAS Number: 659-28-9 EINECS: 211-531-4 |