Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
293500100 293500010
ACRO293500100EA 111 EUR
ACRO293500100 ACRO293500010
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 99%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,12 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (16 mmHg)
Densità: 1,33 g/cm³
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041530
CAS Number: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %