3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 85684-61-3
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
MDL No.: MFCD00236222
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236222 CAS Number: 85684-61-3 EINECS: None |