2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B20840.06
B20840.14
B20840.22
B20840.06EA
52.3
EUR
B20840.06
B20840.14
B20840.22
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 96%
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 96%
CAS No.: 94651-33-9
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 77°/20mm
Beilstein Reference: 6137162
MDL No.: MFCD00042405
Formula:
C₈H₅F₃O₂ Peso molecolare: 190,12 g/mol Punto di ebollizione: 77 °C (20 mmHg) Densità: 1,330 Flash Pt: 67 °C (152 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042405 CAS Number: 94651-33-9 |