Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
AC35973.10 359730010 359730050
MAYBAC35973.10EA 0 EUR
MAYBAC35973.10 ACRO359730010 ACRO359730050
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₃
Punto di fusione: 123…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074648
CAS Number: 139301-27-2
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %