3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 179113-90-7
Molecular Formula: C7H6BF3O3
Formula Weight: 205.93
Melting Point: ca 80°
Beilstein Reference: 7531456
Formula:
C₇H₆BF₃O₃ Punto di fusione: ∼ 80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320697 CAS Number: 179113-90-7 |