Pentafluorophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1582-24-7
Molecular Formula: C6H2BF5O2
Formula Weight: 211.88
Melting Point: 250-255°
Beilstein Reference: 3033960
Formula:
C₆H₂BF₅O₂ Punto di fusione: 250…255 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074663 CAS Number: 1582-24-7 |