Stampa…
4-Fluorophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluorophenyl)metaboric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-fluorophenyl)borane
A15991.03 A15991.06 A15991.14
A15991.03EA 17 EUR
A15991.03 A15991.06 A15991.14
4-Fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Fluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 1765-93-1 Molecular Formula: C6H6BFO2 Formula Weight: 139.92 Melting Point: 260-265° Beilstein Reference: 2829653
Formula: C₆H₆BFO₂
Peso molecolare: 139,92 g/mol
Punto di fusione: 260…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039136
CAS Number: 1765-93-1