Stampa…
4-Fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
334100010 334100050 AC33410.1 AC33410.10 334100250
ACRO334100010EA 16.4 EUR
ACRO334100010 ACRO334100050 MAYBAC33410.1 MAYBAC33410.10 ACRO334100250
4-Fluorophenylboronic acid 97%
4-Fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BFO₂
Punto di fusione: 255…259 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039136
CAS Number: 1765-93-1
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %