3-Fluorophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 768-35-4
Molecular Formula: C6H6BFO2
Formula Weight: 139.92
Melting Point: 212-215°
Beilstein Reference: 3030632
Formula:
C₆H₆BFO₂ Punto di fusione: 212…215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236042 CAS Number: 768-35-4 |