Stampa…
3-Fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
345640010 345640050 AC34564.1 AC34564.10 345640250
ACRO345640010EA 30.7 EUR
ACRO345640010 ACRO345640050 MAYBAC34564.1 MAYBAC34564.10 ACRO345640250
3-Fluorophenylboronic acid 97%
3-Fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BFO₂
Punto di fusione: 211…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236042
CAS Number: 768-35-4
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %