Stampa…
3,5-Difluorophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
L17425.03 L17425.06
L17425.03EA 30.7 EUR
L17425.03 L17425.06
3,5-Difluorophenylboronic acid ≥97%
3,5-Difluorophenylboronic acid
Purity: 97+% CAS No.: 156545-07-2 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6800882
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Peso molecolare: 157,91 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318138
CAS Number: 156545-07-2