Stampa…
3,4-Difluorophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B22799.03 B22799.06 B22799.14
B22799.03EA 13.1 EUR
B22799.03 B22799.06 B22799.14
3,4-Difluorophenylboronic acid ≥98%
3,4-Difluorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 168267-41-2 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 7369788
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00807405
CAS Number: 168267-41-2