3,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(3,4,5-Trifluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,4,5-trifluorophenyl)borane, 3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid, (3,4,5-Trifluorophenyl)boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 143418-49-9
Molecular Formula: C6H4BF3O2
Formula Weight: 175.90
Melting Point: 275-279°
Beilstein Reference: 7371914
Formula:
C₆H₄BF₃O₂ Peso molecolare: 175,9 g/mol Punto di fusione: 275…279 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093069 CAS Number: 143418-49-9 UN: 3077 ADR: 9,III |