2-Fluorophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1993-03-9
Molecular Formula: C6H6BFO2
Formula Weight: 139.92
Melting Point: 100-108°
Beilstein Reference: 3030413
Formula:
C₆H₆BFO₂ Punto di fusione: 100…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00674013 CAS Number: 1993-03-9 |