2,6-Difluorophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
Purity: 98%
CAS No.: 162101-25-9
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 8545931
Formula:
C₆H₅BF₂O₂ Peso molecolare: 157,91 g/mol Punto di fusione: ∼ 140 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00792436 CAS Number: 162101-25-9 |