2,4-Difluorophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 144025-03-6
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Melting Point: 247-250°
Beilstein Reference: 8616257
Formula:
C₆H₅BF₂O₂ Punto di fusione: 247…250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318998 CAS Number: 144025-03-6 |