Stampa…
2,4-Difluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
AC35913.1 AC35913.10 AC35913.50 359130010 359130100 359130500
MAYBAC35913.1EA 0 EUR
MAYBAC35913.1 MAYBAC35913.10 MAYBAC35913.50 ACRO359130010 ACRO359130100 ACRO359130500
2,4-Difluorophenylboronic acid 98%
2,4-Difluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Peso molecolare: 157,91 g/mol
Punto di fusione: 247…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318998
CAS Number: 144025-03-6
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 251 °C
HPLC ≥97.5 %