2,4,6-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 182482-25-3
Molecular Formula: C6H4BF3O2
Formula Weight: 175.90
Melting Point: ca 235°
Beilstein Reference: 8549766
Formula:
C₆H₄BF₃O₂ Punto di fusione: ∼ 235 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01863169 CAS Number: 182482-25-3 |