Stampa…
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27858.14 H27858.06
H27858.14EA 530 EUR
H27858.14 H27858.06
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 247564-72-3 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: 99-101° MDL No.: MFCD01863165
Formula: C₆H₄BF₃O₂
Peso molecolare: 175,9 g/mol
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863165
CAS Number: 247564-72-3