Stampa…
Diphenyl phthalate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14449.14 A14449.22
A14449.14EA 35.4 EUR
A14449.14 A14449.22
Diphenyl phthalate ≥98%
Diphenyl phthalate
Purity: 98% CAS No.: 84-62-8 Molecular Formula: C20H14O4 Formula Weight: 318.33 Flash Point: 224°(435°F) Odour: Odourless Boiling Point: 400-405° Beilstein Reference: 2473390 Merck Reference: 14,7306 MDL No.: MFCD00003038
Formula: C₂₀H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 400…405 °C
Punto di fusione: 74…76 °C
Densità: 1,280
Flash Pt: 224 °C (435 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003038
CAS Number: 84-62-8
EINECS: 201-546-4
Merck Index: 14,7306