Stampa…
Fenil salicilato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
B20686.22 B20686.36
B20686.22EA 32.4 EUR
B20686.22 B20686.36
Fenil salicilato ≥99%
Fenil salicilato
Purity: 99% CAS No.: 118-55-8 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 160°(320°F) Physical Form: Crystalline powder Melting Point: 41-45° Boiling Point: 172-174°/12mm Beilstein Reference: 393969 Merck Reference: 14,7310 MDL No.: MFCD00002213
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di ebollizione: 172…174 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 41…45 °C
Densità: 1,307 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 160 °C (320 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002213
CAS Number: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7310