Stampa…
Fenil salicilato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
165080010 165082500 165080025
ACRO165080010EA 169 EUR
ACRO165080010 ACRO165082500 ACRO165080025
Fenil salicilato 99%
Fenil salicilato
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di ebollizione: 172…173 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 40…44 °C
Densità: 1,307 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002213
CAS Number: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07464
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥98.5 %