Potassio idrogeno ftalato ≥99.5% (by titrimetric analysis) per HPLC, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
96148-250G
96148-50G
96148-250GEA
264.91
EUR
96148-250G
96148-50G
Potassio idrogeno ftalato ≥99.5% (by titrimetric analysis) per HPLC, Fluka™
Potassio idrogeno ftalato
Formula:
HOOCC₆H₄COOK Punto di ebollizione: 378 °C (1,013 hPa) Punto di fusione: 295…300 °C Densità: 1,64 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013070 CAS Number: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Merck Index: 13,07694 |
|
Assay | 99.5 - 100.5 % |
pH (10 %) | 3.5 - 5.0 |
Solution 20 g to 200 mL (H₂O) | complying |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.5 % |
Absorbance 500 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 350 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 340 nm | Max. 0.03 |
Absorbance at 330 nm | Max. 0.05 |