Stampa…
Potassio idrogeno ftalato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04874.0250 1.04874.1000 1.04874.9050
1.04874.0250EA 130 EUR
1.04874.0250 1.04874.1000 1.04874.9050
Potassio idrogeno ftalato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Potassio idrogeno ftalato
Formula: HOOCC₆H₄COOK
Peso molecolare: 204,22 g/mol
Punto di fusione: 295…300 °C
Densità: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013070
CAS Number: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=40ddd2ae91fd20c68037480d22b8fbe61e8f44e8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 295 - 300 °C
Molar Mass 204.22 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.636 g/cm3
pH 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)