Stampa…
Potassio idrogeno ftalato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
A12895.0B A12895.0I A12895.30
A12895.0BEA 134 EUR
A12895.0B A12895.0I A12895.30
Potassio idrogeno ftalato ≥99%
Potassio idrogeno ftalato
Purity: 99% CAS No.: 877-24-7 Molecular Formula: C8H5KO4 Formula Weight: 204.23 Odour: Odourless Melting Point: 297° dec. Beilstein Reference: 3637128 Merck Reference: 14,7612 MDL No.: MFCD00013070
Formula: HOOCC₆H₄COOK
Peso molecolare: 204,22 g/mol
Punto di fusione: 297 °C (dec.)
Densità: 1,636
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013070
CAS Number: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 14,7612
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=40ddd2ae91fd20c68037480d22b8fbe61e8f44e8&prid=web&clid=SAPDAM