Stampa…
Potassio idrogeno ftalato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
417955000 417950025
ACRO417955000EA 99.3 EUR
ACRO417955000 ACRO417950025
Potassio idrogeno ftalato 99+%
Potassio idrogeno ftalato
Formula: HOOCC₆H₄COOK
Punto di fusione: 295…300 °C (dec.)
Densità: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013070
CAS Number: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
GC ≥97.5 %