Stampa…
Acido Tereftalico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00762.0100 8.00762.1000 8.00762.9035
8.00762.0100EA 27 EUR
8.00762.0100 8.00762.1000 8.00762.9035
Acido Tereftalico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido Tereftalico
Formula: C₈H₆O₄
Punto di ebollizione: 392 °C (1013 hPa)
Densità: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002558
CAS Number: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
Visualizza i codici
Solubility 15 mg/l (20 °C) (experimental)
Melting Point 402 °C (sublimed)
Molar Mass 166.13 g/mol
Density 1.51 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 496 °C