Stampa…
Acido Tereftalico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12527.0C A12527.30 A12527.36
A12527.0CEA 595 EUR
A12527.0C A12527.30 A12527.36
Acido Tereftalico ≥98%
Acido Tereftalico
Purity: 98+% CAS No.: 100-21-0 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 260°(500°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1909333 Merck Reference: 14,9162 MDL No.: MFCD00002558
Formula: C₈H₆O₄
Punto di ebollizione: 392 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 402 °C (subl.)
Densità: 1,510
Flash Pt: 260 °C (500 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002558
CAS Number: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 14,9162