Stampa…
Acido Tereftalico 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
180720010 180722500 180725000 180720051 180720250
ACRO180720010EA 64.3 EUR
ACRO180720010 ACRO180722500 ACRO180725000 ACRO180720051 ACRO180720250
Acido Tereftalico 99+%
Acido Tereftalico
Formula: C₈H₆O₄
Peso molecolare: 166,13 g/mol
Punto di ebollizione: 392 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002558
CAS Number: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.001 %
Titration with TBAH ≥99.0 %