Isophthalic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 121-91-5
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Melting Point: 344-348° subl.
Beilstein Reference: 1909332
Merck Reference: 14,5197
MDL No.: MFCD00002516
Formula:
C₈H₆O₄ Punto di ebollizione: 119…121 °C (6 mmHg) Punto di fusione: 344…348 °C (subl.) Densità: 1,540 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002516 CAS Number: 121-91-5 EINECS: 204-506-4 Merck Index: 14,5197 |