Stampa…
Acido Ftalico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14450.0B A14450.0I A14450.30
A14450.0BEA 93.4 EUR
A14450.0B A14450.0I A14450.30
Acido Ftalico ≥99%
Acido Ftalico
Purity: 99% CAS No.: 88-99-3 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 168°(334°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 608199 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00002467
Formula: C₈H₆O₄
Punto di ebollizione: 315…317 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 205 °C (dec.)
Densità: 1,593
Flash Pt: 168 °C (334 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002467
CAS Number: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 14,7371