Stampa…
Acido Ftalico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
131070010 131072500 131070025
ACRO131070010EA 136 EUR
ACRO131070010 ACRO131072500 ACRO131070025
Acido Ftalico 99%
Acido Ftalico
Formula: C₈H₆O₄
Punto di ebollizione: 315 - 317 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 200…205 °C (dec.)
Densità: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002467
CAS Number: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 205 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm