3-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 825-99-0
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Melting Point: 126-132°
MDL No.: MFCD00156993
Formula:
C₈H₈O₂S Punto di fusione: 126…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00156993 CAS Number: 825-99-0 |