Stampa…
2-(Methylthio)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10379.14 A10379.06
A10379.14EA 274 EUR
A10379.14 A10379.06
2-(Methylthio)benzoic acid ≥98%
2-(Methylthio)benzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3724-10-5 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Melting Point: 166-168° MDL No.: MFCD00029934
Formula: C₈H₈O₂S
Punto di fusione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029934
CAS Number: 3724-10-5