Acido gallico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42649.0025
8.42649.0250
8.42649.9999
8.42649.0025EA
36
EUR
8.42649.0025
8.42649.0250
8.42649.9999
Acido gallico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido gallico
Formula:
C₇H₆O₅ Punto di ebollizione: 501 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 251…252 °C Densità: 1,694 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002510 CAS Number: 149-91-7 EINECS: 205-749-9 Merck Index: 13,04366 |